5.31535
AP-1/NF-κB Dual Inhibitor, SP100030
Sinônimo(s):
AP-1/NF-κB Dual Inhibitor, SP100030, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-N-(3ʹ,5ʹ-bis(trifluoromethyl)phenyl)-carboxamide, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxamide, Activator Protein-1 Activation Inhibitor; AP-1 Acti, SP-100030, Nuclear Factor-κB Activation Inhibitor XI, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-N-(3ʹ,5ʹ-bis(trifluoromethyl)phenyl)-carboxamide, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxamide, Activator Protein-1 Activation Inhibitor; AP-1 Activation Inhibitor, NF-κB Activation Inhibitor XI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
AP-1 and NF-κB
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Moore-Carrasco, R., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1315.
Huang, T.J., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.134, 1029.
Gerlag, D.M., et al. 2000. J. Immunol.165,1652.
Sullivan, R.W., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 413.
Goldman, M.E., et al. 1996. Transplant. Proc.28, 3106.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3