5.30923
Kir6.2/SUR1 Channel Activator, VU0071063
Sinônimo(s):
Kir6.2/SUR1 Channel Activator, VU0071063, 1,3-Dimethyl-7-(4-(2-methyl-2-propanyl)benzyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(4-( tert-Butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, Kir6.2/SUR1 Channel Opener, SUR1/Kir6.2 selective K-ATP Channel Opener, 1,3-Dimethyl-7-(4-(2-methyl-2-propanyl)benzyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(4-(tert-Butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, Kir6.2/SUR1 Channel Opener, SUR1/Kir6.2 selective K-ATP Channel Opener
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
1 of 4
Este Item | Z126519 | Z126527 | Z126551 |
---|---|---|---|
CRC Press | CRC Press | CRC Press | CRC Press |
1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. |
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
SUR1-containing channels
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3