5.30657
Myosin ATPase Activator, EMD57003
Sinônimo(s):
Myosin ATPase Activator, EMD57003, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Act, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Acti
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4S/c1-13-20(23-24-22(27)30-13)15-6-8-17-14(11-15)5-4-10-25(17)21(26)16-7-9-18(28-2)19(12-16)29-3/h6-9,11-13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,24,27)
chave InChI
IZLRMTJLQCLMKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
myosin
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Senzaki, H., et al., 2000. Circulation101, 1040.
Gambassi, G., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, H728.
Solaro, R.J., et al.1993. Circ. Res.73, 981.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3