5.30588
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143
Sinônimo(s):
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143, 4-(3-Benzyl-4-(5-(2-fluoro-phenyl)-furan-2-ylmethylene)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-benzoic acid, 4-(3-Benzyl-4-((5-(2-fluorophenyl)furan-2-yl)methylene)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, GS 143
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark red
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1=CC=C(C=C1)CC2=NN(C(=O)C2=CC3=CC=C(O3)C4=CC=CC=C4F)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
phosphorylated IκBα
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Nakajima, H., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.368, 1007.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3