530070
Pristimerin
A cell-permeable plant dienone-phenolic triterpenoid, naturally isolated from tripterygium wilfordii.
Sinônimo(s):
Pristimerin, Monoacylglycerol Lipase Inhibitor II, Proteasome Inhibitor XV, NF-κB Activation Inhibitor IX, MAGL Inhibitor II
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
chave InChI
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
King, A.R., et al. 2009. Chem. Biol.16, 1045.
Tiedemann, R.E., et al. 2009. Blood113, 4027.
Yang, H., et al. 2008. J. Cell. Biochem.103, 234.
Wu, C.C., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 1277.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3