529625
Polyphosphoinositide-Binding Peptide, PBP10
A Rhodamine-B-labeled decapeptide derived from the (PIP₂)-binding region in segment-2 of gelsolin.
Sinônimo(s):
Polyphosphoinositide-Binding Peptide, PBP10, RhoB-GS 160-169, Rhodamine B-QRLFQVKGRR-OH, RhoB-GS160-169, Rhodamine B-QRLFQVKGRR-OH
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
pink-red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
fluorescência
λex 565 nm
λem 590 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Specifically binds to polyphosphoinositide (PPI)
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Cunningham, C.C., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 43390.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1