529605-M
PP1 Analog
InSolution, ≥97%, ATP-competitive, inhibitor of Src-family tyrosine kinases
Sinônimo(s):
InSolution PP1 Analog
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
chave InChI
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)