528124
Piperlongumine
A cell-permeable, orally bioavailable natural product isolated from the plant species, Piper longum L, which selectively induces cell death in cancer cells that express both wild-type and mutant p53.
Sinônimo(s):
Piperlongumine, Piplartine, (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC=C1
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
chave InChI
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3