526528
PIM-Kinase Inhibitor IX, SGI-1776
The PIM-Kinase Inhibitor IX, SGI-1776 controls the biological activity of PIM-Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PIM-Kinase Inhibitor IX, SGI-1776, N-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)-3-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, 2H₂SO₄
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, nearly colorless
water: 100 mg/mL, clear, nearly colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC1)CCC1CNC(C=C2)=NN3C2=NC=C3C4=CC(OC(F)(F)F)=CC=C4
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chang, M., et al. 2010. Mol. Cancer Ther.9, 2478.
Mumenthaler, S.M., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 2882.
Chen, L.S., et al. 2009. Blood 114, 4150.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2