521275
PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor
The PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 331253-86-2, controls the biological activity of PDK1/Akt/Flt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, 6H-Indeno[1,2-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazin-6-one & 10H-Indeno[2,1-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazin-10-one, KP372-1, Akt Inhibitor XXI, PDK1 Inhibitor I
Ensaio
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21nnnc2nc3c(n1)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C10H4N6O/c17-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)11-10-12-14-15-16(10)13-7/h1-4H
chave InChI
SSNMLKNJEUSPDY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Both PDK1 and Akt activities
Embalagem
Advertência
Outras notas
Koul, D., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 637.
Mandal. M., et al. 2006. Oral Oncol.42, 430.
Mandal. M., et al. 2005. Br. J. Cancer92, 1899.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13