Documentos Principais
513033
Sigma-Aldrich
PD 168393
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 700 pM).
Sinônimo(s):
PD 168393, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-acrylamidoquinazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13BrN4O
Número CAS:
Peso molecular:
369.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C=C
InChI
1S/C17H13BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h2-10H,1H2,(H,21,23)(H,19,20,22)
chave InChI
HTUBKQUPEREOGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC50 = 0.70 nM). Does not inhibit other protein kinases. Acts by binding to the catalytic domain of the EGFR with a 1:1 stoichiometry and alkylating Cys773. Excellent antitumor agent in vivo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
EGFR
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 700 pM against EGFR
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Outras notas
Fry, D.W., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci USA 95, 12022.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3