512533
MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain
The MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain controls the biological activity of MKLP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain, (Z)-2-(1H-Indol-3-yl)-3-(pyridin-3-yl)acrylonitrile, PAssenger PROteins TRAnsport INhibitor, Mitotic Kinesin-Like Protein 2 Inhibitor
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3