5.09880
IDH2 Inhibitor, R140Q Somatic Mutant-Specific, AGI-6780
Sinônimo(s):
IDH2 Inhibitor, R140Q Somatic Mutant-Specific, AGI-6780, Isocitrate Dehydrogenase 2 R140 Somatic Mutant Inhibitor, AGI6780
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)[S](=O)(=O)NC4CC4)c3c[s]cc3
InChI
1S/C21H18F3N3O3S2/c22-21(23,24)14-2-1-3-16(10-14)25-20(28)26-19-11-17(32(29,30)27-15-4-5-15)6-7-18(19)13-8-9-31-12-13/h1-3,6-12,15,27H,4-5H2,(H2,25,26,28)
chave InChI
CCAWRGNYALGPQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
(IDH2) R140Q mutants
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3