506600
Pamidronate, Disodium Salt
A potent and specific inhibitor of bone resorption that does not cause any significant detrimental effect on bone growth and mineralization at concentrations used.
Sinônimo(s):
Pamidronate, Disodium Salt, 3-Amino-1-hydroxypropylidene-bisphosphonic Acid, 2Na, Pentahydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.5H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;;;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
chave InChI
CZYWHNTUXNGDGR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of bone resorption
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fitton, A., and McTravish, D. 1991. Drugs41, 289.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3