5.06291
Lactimidomycin
≥98% (HPLC), powder, ribosome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Lactimidomycin, LTM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Lactimidomycin,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
37.8 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H35NO6/c1-17-10-8-6-4-5-7-9-11-25(32)33-26(17)19(3)12-18(2)22(29)16-21(28)13-20-14-23(30)27-24(31)15-20/h4,6,8-12,17-18,20-21,26,28H,5,7,13-16H2,1-3H3,(H,27,30,31)/b6-4-,10-8-,11-9-,19-12-
chave InChI
OYOKHBHOTQDIPM-YVQSYIHDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ribosome
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Micoine, K., et al. 2010. J. Am. Chem. Soc.132, 14064.
Ju, J., et al. 2009. J. Am. Chem. Soc.131, 1370.
Sugawara, K., et al. 1992. J. Antibiot.45, 1433.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3