506163
p38 MAP Kinase Inhibitor VIII
The p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 321351-00-2, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, (4-((2-Amino-4-bromophenyl)amino)-2-chlorophenyl)-(2-methylphenyl)methanone
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc(c(cc1)Nc2cc(c(cc2)C(=O)c3c(cccc3)C)Cl)N
InChI
1S/C20H16BrClN2O/c1-12-4-2-3-5-15(12)20(25)16-8-7-14(11-17(16)22)24-19-9-6-13(21)10-18(19)23/h2-11,24H,23H2,1H3
chave InChI
HDCLCHNAEZNGNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1