506149
p53 Activator III, RITA
The p53 Activator III, RITA, also referenced under CAS 213261-59-7, modulates the biological activity of p53. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
p53 Activator III, RITA, NSC 652287, 2,5- bis-(5-Hydroxymethyl-2-thienyl)-furan, Reactivation of p53 and Induction of Tumor cell Apoptosis, MDM2 Antagonist VII, MDM2 Inhibitor X
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1c2[o]c(cc2)c3[s]c(cc3)CO)CO
InChI
1S/C14H12O3S2/c15-7-9-1-5-13(18-9)11-3-4-12(17-11)14-6-2-10(8-16)19-14/h1-6,15-16H,7-8H2
chave InChI
KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
p53
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Krajewski, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 1135.
Issaeva, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 1321.
Nieves-Neira, W., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 478.
Rivera, M.I., et al. 1999. Biochem. Pharmacol.57, 1283.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1