This product is a 25 mM (1 mg/98 µL) sterile-filtered solution in H₂O.
5.06069
3-Deazaneplanocin A hydrochloride
InSolution, ≥98%, 25 mM aqueous solution, EZH2 Inhibitor
Sinônimo(s):
InSolution EZH2 Inhibitor, DZNep, 3-Deazaneplanocin A, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, (1S,2R,5R)-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)cyclopent-3-ene-1,2-diol, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, NSC 617989
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3c(nc2)c(ncc3)N)[C@H]1[C@@H]([C@@H](C(=C1)CO)O)O
InChI
1S/C12H14N4O3/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14)/t8-,10-,11+/m1/s1
chave InChI
OMKHWTRUYNAGFG-IEBDPFPHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EZH2
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Miranda, T.B., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 1579.
Fiscus, W., et al. 2009. Blood13, 2733.
Tan, J., et al. 2007. Genes Dev.21, 1050.
Chiang, P.K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 4988.
Tseng, C.K., et al. 1989. J. Med. Chem.32, 1442.
Glazer, R.I., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.135, 688.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
-
what is the concentration
1 answer-