5.05896
Sumanirole Maleate
Sinônimo(s):
Sumanirole Maleate, Dopamine D₂ receptor Agonist, Sumanirole, PNU 95666, PNU95666
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
9 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 16 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
chave InChI
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
McCall, R. B. et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 1248.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3