5.06415
SB-269970 Hydrochloride
Sinônimo(s):
SB-269970 Hydrochloride, 5-HT7 Serotonin receptor antagonist, SB-269970, SB 26,970, SB 26,970
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
chave InChI
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT₇
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Thomas. D. R. et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 409.
Lovell, P. J. et al. 2000. J. Med. Chem.43, 342.
Forbes, I. T. et al. 1998. J. Med. Chem.41, 655.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3