5.05766
Casein Kinase II Inhibitor XII, TBBz
Sinônimo(s):
Casein Kinase II Inhibitor XII, TBBz, 4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole, CYP24A1 inhibitor, TBBz, CK2 Inhibitor, TBBz
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
70 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13)
chave InChI
LOEIRDBRYBHAJB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CK2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zien, P. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Comm.306, 129.
Zien, P. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Comm.312, 623.
Zien, P. et al. 2005. Biochim. Biophy. Acta1754, 271.
Luo, W. et al. 2013. Cancer Res.73, 2289.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3