Documentos Principais
5.00601
SAFC
Vitamin B₁₂-lactose
trituration 0.1%
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
concentração
0.1%
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
160 g/L
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2