5.00507
CXCR4 Antagonist IV, TF14016
Sinônimo(s):
CXCR4 Antagonist IV, TF14016, Fusin Antagonist IV
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.9 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
CXCR4
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Oishi, S., and Fujii, N. 2012. Org. Biomol. Chem.10, 5720.
Tamamura, H., et al. 2003. Org. Biomol. Chem.1 3663.
Tamamura, H., et al. 2003. Org. Biomol. Chem.1, 3656.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1