496260
Oncostatin M, Human, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
Oncostatin M, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg rhOSM)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Miyajima, A., et al. 2000. Cytokine Growth Factor Rev.11, 177.
Linsley, P.S., et al. 1990. Mol. Cell. Biol.10, 1882.
Kitamura, T., et al. 1989. J. Cell Physiol.140, 323.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3