490070
Nitric Oxide Synthase, Neuronal Inhibitor I
The Nitric Oxide Synthase, Neuronal Inhibitor I, also referenced under CAS 357965-99-2, controls the biological activity of neuronal Nitric Oxide Synthase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
Nitric Oxide Synthase, Neuronal Inhibitor I, (4S)-N-(4-Amino-5[aminoethyl]aminopentyl)-Nʹ-nitroguanidine, TFA
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.[N+](=O)(N\C(=N\CCC[C@H](N)CNCCN)\N)[O-]
InChI
1S/C8H21N7O2.3C2HF3O2/c9-3-5-12-6-7(10)2-1-4-13-8(11)14-15(16)17;3*3-2(4,5)1(6)7/h7,12H,1-6,9-10H2,(H3,11,13,14);3*(H,6,7)/t7-;;;/m0.../s1
chave InChI
NYWNMNBIORWOSQ-QTPLPEIMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
nNOS
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3