Documentos Principais
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11F3N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
260.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
liquid
pf
-12 °C
densidade
1.386 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
425.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
218.5 °C - closed cup