Documentos Principais
4.90049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15BF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
226.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
pf
-71 °C
densidade
1.20 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
288 °C