487952
NOC-7
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5 but with a much shorter half-life of NO release.
Sinônimo(s):
NOC-7, 3-(2-Hydroxy-1-methyl-2-nitrosohydrazino)-N-methyl-1-propanamine
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C5H14N4O2/c1-6-4-3-5-8(2)9(11)7-10/h6,11H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
AXAGAUVQMYPYHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A nitric oxide (NO) donor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3