481411
NF-κB Activation Inhibitor III
The NF-κB Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 380623-76-7, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
NF-κB Activation Inhibitor III, 3-Chloro-4-nitro-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-benzamide, SM-7368
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
amorphous solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H5ClN4O5S/c11-6-3-5(1-2-7(6)14(17)18)9(16)13-10-12-4-8(21-10)15(19)20/h1-4H,(H,12,13,16)
chave InChI
XCHLNGBTHLJLFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TNF-α-stimulated NF-κB activation and upregulation of MMP-9
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3