Documentos Principais
4.80791
SAFC
Ácido clorídrico
5 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
231-595-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.18 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
atividade externa
Aflatoxin
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Embalagem
4.80791.5000 / 5l / PE bottle
4.80791.9203/ 200l / PE drum
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.