475954
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin
The MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, also referenced under CAS 299953-00-7, controls the biological activity of Mre11, component of the MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, (Z)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one, Mirin
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red-orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1C(=N)NC(=O)C1=Cc2ccc(cc2)O
chave InChI
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Peterson, S., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 130.
Dupre, A., et al. 2008. Nature Chem. Biol.4, 119.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3