Documentos Principais
474780
Sigma-Aldrich
MG-115
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
Sinônimo(s):
MG-115, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-norvalinal, Z-LL-Nva-CHO, Proteasome Inhibitor XII
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H39N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
461.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Descrição geral
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively). Specifically inhibits the chymotrypsin-like activity of the proteasome and induces apoptosis in Rat-1 and PC12 cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
20S proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Leu-Leu-Nva-CHO
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Lopes, U.G., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 12893.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994. Cell 78, 773. Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry 31, 9421.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.