442610-M
Malate Dehydrogenase, Porcine Heart
Native malate dehydrogenase from porcine heart. Catalyzes the oxidation of L-malate to oxaloacetate in the presence of NAD+. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinônimo(s):
Malate Dehydrogenase, Porcine Heart, MDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart
Nível de qualidade
forma
lyophilized
atividade específica
≥100 units/mg dry wt.
≥1000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.0015% GPT
≤0.01% GOT
≤0.01% LDH
pI
6.1 - 6.4
solubilidade
0.1 M phosphate buffer: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3