Documentos Principais
420351
Sigma-Aldrich
ICMT Inhibitor II, FTPAT
The ICMT Inhibitor II, FTPAT controls the biological activity of ICMT.
Sinônimo(s):
ICMT Inhibitor II, FTPAT, ( E)-methyl-3-((5-(4-(2-((1,1ʹ-biphenyl]-4-yl)ethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3-methylpent-2-en-1-yl)thio)propanoate, (E)-methyl-3-((5-(4-(2-((1,1ʹ-biphenyl]-4-yl)ethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3-methylpent-2-en-1-yl)thio)propanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H31N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
449.61
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)CCSC/C=C(C)/CCN1N=NC(CCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=C1
chave InChI
LUXQNURJPSSXSC-RCCKNPSSSA-N
Descrição geral
A cell-permeable triazolo-farnesylthiopropanoate compound that acts as a potent, reversible, and isoprenyl mimetic competitive inhibitor of isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase activity (ICMT; IC50 = 800 nM; Ki = 400 nM). Shown to prevent K-Ras membrane localization in GFP-K-Ras transfected Jurkat T-cells. Exhibits selective toxicity towards wt-Icmt+/+ mouse embryonic fibroblasts (MEFs) over Icmt-/- MEFs (IC50 = 33 and >100 µM). Also shown to arrest the proliferation of PaTu-8902, a highly metastatic pancreatic cancer cells (IC50 = 8 µM).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Bergman, J.A., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 15.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1