Documentos
420323
Sigma-Aldrich
KT5720
InSolution, ≥95%
Sinônimo(s):
InSolution KT5720, PKA Inhibitor VII
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H31N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
537.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32+/m0/s1
chave InChI
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 56 nM against protein kinase A
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 2 mM (50 µg/47 µl) solution of KT 5720 (Cat. No. 420320) in DMSO.
Reconstituição
Following the initial thaw, aliquot and freeze (20°C).
Outras notas
Simpson, C.S., and Morris, B.J. 1995. Neurosci.68, 97.
Cabell, L, and Audesirk, G. 1993. Int. J. Dev. Neurosci.11, 357.
Gadbois, D.M., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8626.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ilse Delint-Ramirez et al.
Molecular cell, 82(20), 3794-3809 (2022-10-08)
Neuronal activity induces topoisomerase IIβ (Top2B) to generate DNA double-strand breaks (DSBs) within the promoters of neuronal early response genes (ERGs) and facilitate their transcription, and yet, the mechanisms that control Top2B-mediated DSB formation are unknown. Here, we report that