Documentos Principais
420107-M
Millipore
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
A cell-permeable F-actin probe.
Sinônimo(s):
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni - CAS 102396-24-7 - Calbiochem
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H45BrN4O6
Número CAS:
Peso molecular:
709.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22+,23-,24-,30+,31+/m0/s1
chave InChI
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
Descrição geral
A cell-permeable F-actin probe. A cyclodepsipeptide with antifungal and antitumor properties. A potent inducer of actin polymerization and stabilization in vitro. Prevents activation of store-mediated Ca2+ entry into cells. It competes with Phalloidin (Cat. No. 516640) for actin binding (Kd = 15 nM) and enhances apoptosis induced by interleukin 2 (IL-2) deprivation. A 1 mM (50 µg/71 µl) solution of Jasplakinolide, Jaspis johnstoni (Cat. No. 420127) in DMSO is also available.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kd = 15 nM for actin binding
Primary Target
Inducer of actin polymerization and stabilization in vitro
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Rosado, J.A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 7527.
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3