420099
JAK Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid, JAK inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
JAK Inhibitor I, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluoro-3,6-dihydro-7H-benz[h]-imidaz[4,5-f]isoquinolin-7-one, Pyridone 6, P6, DBI, JAK1 Inhibitor I, JAK2 Inhibitor I, JAK3 Inhibitor X
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
JAK Inhibitor I, JAK Inhibitor I, CAS 457081-03-7, is a potent, reversible, cell-permeable, and ATP-competitive inhibitor of JAK 1 (IC₅₀ = 15 nM), JAK2 (IC₅₀ = 1 nM), JAK3 (Ki = 5 nM) and Tyk2 (IC₅₀ = 1 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(c3[nH]c(nc3c4c2c(ncc4)O)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
chave InChI
VNDWQCSOSCCWIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
murine JAK1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lucet, I.S., et al. 2005. Blood107, 176.
Thompson, J.E., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem. Lett.12, 1219.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3