411451
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific (HP6069)
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP6069, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 0.1%
Human IgG3: 0.1%
Human IgG4: <0.02%
Human IgA: <0.1%
Human IgE: <0.1%
Human IgM: <0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: <0.01%
Human IgG2: <0.01%
Human IgG3: <0.01%
Human IgG4: <0.01%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.001%
Human IgM: <0.01%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Jefferis, R., et al. 1986. Immunol. Letters10, 223.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1