Documentos Principais
407299
Sigma-Aldrich
Anti-β-Interferon Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-IFN-β
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
diluted serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNB1(3456)
Descrição geral
Rabbit polyclonal antibody supplied as diluted serum. Recognizes the ~20 kDa β-interferon protein.
Recognizes the ~20 kDa IFN-β protein. Note: 1 KU = 1000 neutralization units.
This Anti-β-Interferon Rabbit pAb is validated for use in Neutralization Studies for the detection of β-Interferon.
Imunogênio
Human
recombinant, human β-interferon
Aplicação
Neutralization Studies (see application references)
Ações bioquímicas/fisiológicas
≥1 x 10⁵ neutralization units/ml
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Serum diluted in PBS.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Does not recognize α-interferon or γ-interferon by immunoblotting. Effectively neutralizes human β-interferon (see application references). One neutralization unit is the amount of diluted serum required to neutralize 1 unit of human interferon-β. One KU = 1,000 neutralization units. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1