407241
Insulin Degrading Enzyme, His•Tag®, Rat, Recombinant, S. frugiperda
Sinônimo(s):
Insulysin, IDE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥3 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Miller, B.C., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 6221.
Song, E.S., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 49789.
Mukherjee, A., and Hersh, L.B. 2002. J. Alzheimer′s Dis.4, 341.
Song, E.S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 1152.
Becker, A.B., and Roth, R.A. 1995. Methods Enzymol.248, 693.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1