Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
40-122
Sigma-Aldrich
Software de ajuste de curva para imunoensaios Belysa
Sinônimo(s):
Ferramenta de ajuste de curva, Software Belysa
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
IB.31
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
analysis of data from Luminex®, ELISA and SMCxPRO®
técnica(s)
ELISA: suitable (data analysis)
Descrição geral
O software Belysa permite que os usuários analisem os dados com um arquivo de resultados .CSV dos leitores de imunoensaio multiplex Luminex® (RUO Magpix, LX200, FM3D & INTELLIFLEX) e das plataformas SMCxPRO® e ELISA. Começando com a aplicação e ajuste dos diferentes modelos de curvas (4PL, 5PL, linear etc.) o software ainda permite que o usuário avalie seu ensaio de 96 ou 384 poços quanto a desvios, como % do CV de repetições ou a recuperação esperada de uma curva padrão. Um sistema de alertas definido pelo usuário permite identificar facilmente os poços que precisam de uma atenção especial, ao mesmo tempo em que também fornece informações sobre um dado, como sua posição em relação ao limiar mínimo de quantificação (LLOQ) ou limite de detecção (LD) do ensaio. Quando satisfeito com a placa individual, um recurso adicional permite a comparação de diversas curvas padrão, seja na mesma corrida ou entre lotes do ensaio, usando uma proporção de inclinação para avaliar a semelhança. Por permitir a avaliação detalhada de uma única placa e diversas curvas, o Belysa lhe permite confirmar que seu método foi reprodutível repetidas vezes.
Aplicação
Este software é usado para avaliar os dados de uma corrida de imunoensaio de 96 ou 384 poços, obtida de uma plataforma Luminex®, de ELISA ou SMCxPRO®, para consistência do método. A funcionalidade do software inclui criação de mapa das placas, ajuste de curvas, % do CV, % de Ρrecuperação, cálculo de resultados e comparação de curvas padrão.
Categoria de pesquisa:
  • Milliplex®
  • ELISA
  • SMCxPRO®
Embalagem
1 caixa (contendo 2 USBs)
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is the Belysa software compatible with Windows and MacOS?
    Is the Belysa software compatible with Windows and MacOS?
    1 answer
    1. Belysa can now be run on both Windows 10 and 11, as well as MacOS (beta version). They can also be downloaded from: https://www.sigmaaldrich.com/services/software-and-digital-platforms/belysa-immunoassay-curve-fitting-software/belysa-downloads
      Helpful?
  2. Is it possible for Belysa to perform a 4PL curve fitting with 1/Y weighting, and if so, could a brief overview be provided on the procedure to accomplish this?
    1 answer
    1. The weighting function in the software is not customizable. It provides two weighting functions that are automatically selected based on the curve fitting formula applied. The user manual provides more detail on this topic.
      Weighting
      The weighting function affects how the curve fit parameters are calculated and describes how the variance changes in relation to the concentration. For most curve fit options, the weighting function used is 1/y². For Robust curve fit options, the weighting function used is 1 divided by the median value of the replicate group (or the average if 2 or fewer replicates).
      Helpful?
  3. 1. Why does MDD sometimes display a value when blanks haven't been defined in the plate map? LOD was N/A, but MDD showed values.
    2. Do blank wells contribute to the curve fit equation, or is it only non-zero standard points?
    1 answer
    1. 1. In version 1.2.1, both LoD and MDD are interpolated from the standard curve. If the curve does not have any blanks defined, it is expected that the LoD and MDD would be non-applicable (N/A). It is important to note that the software does not designate a separate "blank" well type. Any standard well with an expected concentration of 0.0 is treated as a blank for the purposes of calculating LoD and MDD.
      2. Yes, the curve fitting process does take into account blank wells. Therefore, the presence or absence of blank wells within the group will affect the curve fitting.
      Helpful?
  4. Is there a way within the Belysa software to apply a dilution factor to every analyte at once? Also, is there a way to copy and paste a dilution factor down a column of samples within the software?
    1 answer
    1. The best and easiest way to use sample dilutions in Belysa is to have them in the input file (.csv). So either enter into Xponent and have the sample dilutions get exported out of Xponent with your raw data or edit your .csv file to add the desired sample dilution to the end of the file where sample dilutions are kept.