400093
HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935
The HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935 controls the biological activity of HIF-PHD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935, 1-(5-Chloro-6-(trifluoromethoxy)-1H-benzoimidazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, HIF Prolyl Hydroxylase Inhibitor II
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC2=C(NC(N3C=C(C=N3)C(O)=O)=N2)C=C1OC(F)(F)F
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Barrett, T.D., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 910.
Rosen, M.D., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett. 1, 526.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3