400036
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117
The Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Sinônimo(s):
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117, 3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), GLUT Inhibitor IV, WZB117
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(ccc1)OC(=O)c3cc(ccc3)O)OC(=O)c2cc(ccc2)O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glut1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3