399250
NG-Hydroxy-L-arginine, Monoacetate Salt
Cell permeable. A key intermediate in the biosynthesis of nitric oxide by cNOS. NOHA can be efficiently oxidized to nitric oxide and citrulline by cytochrome P450 system.
Sinônimo(s):
NG-Hydroxy-L-arginine, Monoacetate Salt, NOHA, AcOH
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
potência
150 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H](CCC\N=C(\NO)/N)C(=O)O.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
chave InChI
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
liver and macrophage arginase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pufahl, R.A., and Marletta, M.A. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 963.
Boucher, J.L., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.187, 880.
Stuehr, D.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 6259.
Wallace, G.C., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 528.
Zembowicz, A., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 11172.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3