382191-M
HMTase Inhibitor II, Chaetocin
Sinônimo(s):
HMTase Inhibitor II, Chaetocin, EHMT2/G9a Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, EHMT2/G9a Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
chave InChI
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Greiner, D., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 143.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3