382149
Histone Deacetylase Inhibitor III
The Histone Deacetylase Inhibitor III, also referenced under CAS 251456-60-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Histone Deacetylase Inhibitor III, M344, 4-Dimethylamino- N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide, M344, 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
chave InChI
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rat liver HDAC
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jung, M., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4669.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1