375670
Herbimycin A, Streptomyces sp.
A potent and cell-permeable protein tyrosine kinase inhibitor.
Sinônimo(s):
Herbimycin A, Streptomyces sp.
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
P60v-src
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Kim, B.Y. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1061.
Migita, K., et al. 1994. J. Immunol.153, 3457.
Okabe, M., et al. 1994. Leuk. Res. 18, 867.
Fukazawa, H., et al. 1991. Biochem. Pharmacol.42, 1661.
Obinata, A., et al. 1991. Exp. Cell Res.193, 36.
Park, D.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24237.
Weinstein, S.L., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4148.
Oikawa, T., et al. 1989. Cancer Lett.48, 157.
Uehara, Y., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 803.
Uehara, Y., et al. 1988. Virology164, 294.
Omura, S., et al. 1979. J. Antibiotics32, 255.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3