373403
Hh/Gli Antagonist, GANT61
InSolution, ≥95%
Sinônimo(s):
InSolution Hh/Gli Antagonist, GANT61, 2,2ʹ-(2-(Pyridin-4-yl)dihydropyrimidine-1,3(2H,4H)-diyl) bis(methylene) bis(N,N-dimethylaniline), NSC 136476, 2-((3-(2-(Dimethylamino)benzyl)-2-(4-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrimidinyl)methyl)-N,N-dimethylaniline
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=CC=CC=C1CN2CCCN(CC3=CC=CC=C3N(C)C)C2C4=CC=NC=C4
InChI
1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3
chave InChI
KVQOGDQTWWCZFX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gli1 and Gli2
Embalagem
Advertência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)