Documentos Principais
371822
Sigma-Aldrich
GPR120 Agonist III
The GPR120 Agonist III controls the biological activity of GPR120. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
GPR120 Agonist III, 3-(4-((4-Fluoro-4ʹ-methyl-(1,1ʹ-biphenyl)-2-yl)methoxy)-phenyl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H21FO3
Número CAS:
Peso molecular:
364.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1
Descrição geral
A membrane-permeant biphenyl-methoxy-phenylpropanoate compound that acts as an active-site targeting, selective, potent agonist of G-protein coupled receptor 120/GPR120 (EC50 of β-arrestin 2 recruitment = 17 nM and 44 nM for mGPR120 and hGPR120, respectively; EC50 of Ca++ mobilization = 96 nM for hGPR120). Exhibits much reduced potency toward free fatty acid receptor 1/FFA1/GPR40 (EC50 of β-arrestin 2 recruitment = 64.6 µM) and no activity toward short chain FFA receptors FFA2/GPR43 and FFA3/GPR41.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
G-protein coupled receptor 120
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Shimpukade, B., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 4511.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2