370698
GW7647
A cell-permeable urea-substituted thioisobutyric acid compound that acts as a potent and selective PPARα.
Sinônimo(s):
GW7647, GW647, 2-(4-(2-(1-Cyclohexanebutyl-3-cyclohexylureido)ethyl)phenylthio)-2-methylpropionic Acid, PPAR Agonist IV, PPARα Agonist II, PPARβ/δ Agonist I, PPARγ Agonist III
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 12 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C(C)(C)C(=O)O)c1ccc(cc1)CCN(CCCCC3CCCCC3)C(=O)NC2CCCCC2
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
chave InChI
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PPARα
Embalagem
Advertência
Outras notas
Brown, P.J., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 1225.
Oliver, W.R. Jr., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 5306.
Poirier, H., et al. 2001. Biochem. J.355, 481.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3